Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00580118_m1
          See other POLR2F GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Polr2f
          Gene Name:
          polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide F
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 120380555 - 120392214 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00580118_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Polr2f
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031335.3 NP_112625.1 3 - 4 264 95
          GenBank mRNA AB017711.1 - 3 - 4 264 95
          BC083552.1 - 3 - 4 304 7190444 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001444.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Polr2f

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-directed RNA polymerase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription from RNA polymerase I promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase III promoter
          biological_process
          RNA polymerase I activity
          RNA polymerase II activity
          RNA polymerase III activity
          molecular_function
          DNA binding
          DNA-directed RNA polymerase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12557 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P764578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155766 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P764578 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12557 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P764578 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P764578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12557 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12557 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700181753 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22901 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47651 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88296 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700181753 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897622 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897623 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897624 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897626 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10897621 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391699_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369996_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369996_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391699_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369996_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391699_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369996_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391699_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700010797.rn.1 TC0700001444.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369996_at - -
          Rat Expression Set 230 1369996_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391699_at - -
          Rat Expression Set 230 1391699_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897621 - -
          Rat Genome U34 Set AB017711_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639282_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21801331 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370301 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50503 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline