Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00580416_m1
          See other GSTA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gsta1 LOC102550391
          Gene Name:
          glutathione S-transferase alpha 1
          glutathione S-transferase alpha-3-like
          Gene Aliases:
          Gsta3, Gsta5, Yc1
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 27436257 - 27452902 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.9: 27366412 - 27380999 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          Assay ID Rn00580416_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gsta1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031509.2 NP_113697.1 4 - 5 507 64
          GenBank mRNA AF111160.1 - 4 - 5 507 64
          AF127460.1 - 3 - 4 277 64
          BC059128.1 - 4 - 5 323 6922234 64
          BC088127.1 - 4 - 5 307 7322480 64
          FJ179398.1 - 3 - 4 268 64
          FQ209644.1 - 4 - 5 323 64
          FQ211002.1 - 4 - 5 318 64
          FQ213952.1 - 4 - 5 458 64
          FQ218347.1 - 4 - 5 319 64
          FQ218448.1 - 4 - 5 316 64
          FQ218456.1 - 4 - 5 319 64
          FQ218508.1 - 4 - 5 318 64
          FQ219165.1 - 4 - 5 319 64
          FQ219196.1 - 4 - 5 319 64
          FQ219451.1 - 4 - 5 327 64
          FQ219713.1 - 4 - 5 319 64
          FQ226984.1 - 4 - 5 321 64
          FQ229239.1 - 4 - 5 319 64
          K01932.1 - 4 - 5 312 64
          S72505.1 - 4 - 5 417 64
          X78848.1 - 4 - 5 417 64
          Gene Symbol: LOC102550391
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006244659.2 XP_006244721.2 502 64
          GenBank mRNA FQ218982.1 - 320 64

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gsta1
          Click here to find siRNAs for Gene LOC102550391

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glutathione metabolic process
          aging
          epithelial cell differentiation
          response to nutrient levels
          xenobiotic catabolic process
          response to drug
          glutathione transferase activity
          drug binding
          glutathione binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P624195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P624195 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P624195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P624195 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P624195 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101317 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12441 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66006 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10926958 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371089_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367774_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368180_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368180_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367774_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371089_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367774_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367774_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900013980.rn.1 TC0900001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900013982.rn.1 TC0900001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900013981.rn.1 TC0900001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900013983.rn.1 TC0900001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900013984.rn.1 TC0900001713.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368180_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1367774_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371089_at - -
          Rat Expression Set 230 1368180_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1371089_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367774_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10926958 - -
          Rat Genome U34 Set S82820mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X78848cds_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235747_at - -
          Rat Genome U34 Set K01932_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945082_at - -
          Rat Genome U34 Set S72505_f_at - -
          Rat Genome U34 Set S72506_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235747_at - -
          Rat Genome U34 Set X78848cds_f_at - -
          Rat Genome U34 Set S72505_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235747_at - -
          Rat Genome U34 Set K01932_f_at - -
          Rat Genome U34 Set S82820mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X78848cds_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21583543 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366614 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53607 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline