Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00580652_m1
          See other SCNN1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Scnn1a
          Gene Name:
          sodium channel, non-voltage-gated 1 alpha subunit
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 157835474 - 157860513 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00580652_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Scnn1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031548.2 NP_113736.1 3 - 4 1323 114
          GenBank mRNA BC070902.1 - 3 - 4 1323 7100777 114
          EU627515.1 - 3 - 4 958 114
          U54699.1 - 3 - 4 990 114
          U54700.1 - 3 - 4 990 114
          X70497.1 - 3 - 4 1036 114
          X70521.1 - 3 - 4 1011 114

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001797.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Ion Channel Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Scnn1a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sodium ion transport
          regulation of blood pressure
          sodium ion transmembrane transport
          regulation of body fluid levels
          multicellular organismal water homeostasis
          sensory perception of taste
          sodium ion homeostasis
          actin binding
          sodium channel activity
          ligand-gated sodium channel activity
          WW domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50578 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12580 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12580 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12580 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1070856 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701716440 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702236292 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104079 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44613 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701716440 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702236292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10858871 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387104_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387104_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368203_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368203_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368203_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368203_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387104_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387104_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400013140.rn.1 TC0400001797.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368203_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387104_at - -
          Rat Expression Set 230 1387104_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368203_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858871 - -
          Rat Genome U34 Set X70521_at - -
          Rat Genome U34 Set X70521_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22379746 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359759 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55417 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline