Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00581331_m1
          See other NCAN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ncan
          Gene Name:
          neurocan
          Gene Aliases:
          Cspg3
          Chromosome Location:
          Chr.16: 21050243 - 21076707 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00581331_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ncan
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031653.2 NP_113841.2 12 - 13 3406 59
          GenBank mRNA M97161.1 - 12 - 13 3388 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000312.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ncan

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix glycoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          cell adhesion
          central nervous system development
          extracellular matrix structural constituent
          calcium ion binding
          hyaluronic acid binding
          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P425058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154752 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P425058 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P425058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P425058 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P425058 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39670 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46136 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3127 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 586 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46668 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787631 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10787630 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387541_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387541_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387541_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387541_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600003253.rn.1 TC1600000312.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387541_at - -
          Rat Expression Set 230 1387541_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787630 - -
          Rat Genome U34 Set AF060879_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M97161_at - -
          Rat Genome U34 Set M97161_at - -
          Rat Genome U34 Set AF060879_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21906795 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0