Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00581463_m1
          See other SLC28A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc28a2
          Gene Name:
          solute carrier family 28 (concentrative nucleoside transporter), member 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 114355003 - 114647382 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00581463_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc28a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031664.1 NP_113852.1 4 - 5 534 102
          GenBank mRNA AY029302.1 - 4 - 5 515 102
          EU032627.2 - 4 - 5 602 102
          U25055.1 - 4 - 5 534 102
          U66723.1 - 4 - 5 505 102

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc28a2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          retina homeostasis
          purine nucleoside transmembrane transport
          protein localization to cell surface
          nucleoside transmembrane transport
          nucleoside binding
          nucleoside transmembrane transporter activity
          nucleoside:sodium symporter activity
          purine nucleoside transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1024721 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P157359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178100 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157359 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1024721 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1024721 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P157359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1024721 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P459052 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1024721 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700500912 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700289113 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60612 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33800 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20380 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700500912 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700289113 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10849279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10849275 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368227_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368227_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368227_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368227_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368227_at - -
          Rat Expression Set 230 1368227_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849279 - -
          Rat Genome U34 Set U66723_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945453_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20797965 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21637413 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368133 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65391 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline