Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00581508_m1
          See other NAPSA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Napsa
          Gene Name:
          napsin A aspartic peptidase
          Gene Aliases:
          Kdap
          Chromosome Location:
          Chr.1: 100577497 - 100589802 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00581508_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Napsa
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031670.2 NP_113858.1 5 - 6 696 132
          GenBank mRNA AJ251299.1 - 5 - 6 668 132
          BC078790.1 - 5 - 6 688 7109515 132
          FQ225885.1 - 5 - 6 674 132

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001458.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Napsa

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          membrane protein proteolysis
          surfactant homeostasis
          endopeptidase activity
          aspartic-type endopeptidase activity
          peptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P738549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38786 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P738549 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P738549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P738549 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P738549 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700544822 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702388105 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53381 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102789 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700544822 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702388105 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706596 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10706586 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368521_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368521_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368521_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368521_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011292.rn.1 TC0100001458.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011293.rn.1 TC0100001458.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011291.rn.1 TC0100001458.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011294.rn.1 TC0100001458.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368521_at - -
          Rat Expression Set 230 1368521_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706586 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233817_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20789453 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374896 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63901 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline