Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00581733_m1
          See other RPN2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpn2
          Gene Name:
          ribophorin II
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 153398400 - 153445633 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00581733_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpn2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031698.1 NP_113886.1 4 - 5 487 69
          XM_006235379.1 XP_006235441.1 4 - 5 519 69
          GenBank mRNA BC060556.1 - 5 - 6 497 6919638 69
          X55298.1 - 4 - 5 487 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002165.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpn2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein N-linked glycosylation
          aging
          response to drug
          transferase activity, transferring glycosyl groups
          ribosome binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P146654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169248 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P146654 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P146654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P146654 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P220868 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55085 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47932 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21809 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63898 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841618 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841604 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841605 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10841602 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398776_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398776_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385373_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385373_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398776_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398776_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300016036.rn.1 TC0300002165.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398776_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398776_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10841602 - -
          Rat Genome U34 Set X55298_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21130561 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351440 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50467 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline