Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00581774_m1
          See other DPYS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dpys
          Gene Name:
          dihydropyrimidinase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 78769918 - 78847941 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00581774_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dpys
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031705.1 NP_113893.1 7 - 8 1335 88
          GenBank mRNA BC081768.1 - 7 - 8 1290 7107549 88
          D63704.1 - 7 - 8 1335 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003047.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dpys

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          pyrimidine nucleobase catabolic process
          thymine catabolic process
          uracil catabolic process
          beta-alanine metabolic process
          uracil metabolic process
          protein homooligomerization
          protein homotetramerization
          uracil binding
          thymine binding
          dihydropyrimidinase activity
          zinc ion binding
          amino acid binding
          phosphoprotein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P338501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143279 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P338501 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P338501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P338501 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P338501 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701923072 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701509913 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81169 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98375 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25734 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85659 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13579 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79901 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701923072 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701509913 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10903490 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387284_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387284_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387284_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387284_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023578.rn.1 TC0700003047.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023577.rn.1 TC0700003047.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387284_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387284_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903490 - -
          Rat Genome U34 Set D63704_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D63704_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818279_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20825630 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355025 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49157 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline