Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00581946_m1
          See other ALDH3A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aldh3a2
          Gene Name:
          aldehyde dehydrogenase 3 family, member A2
          Gene Aliases:
          Aldh4, FALDH
          Chromosome Location:
          Chr.10: 47525486 - 47546535 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00581946_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aldh3a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031731.2 NP_113919.2 4 - 5 797 71
          XM_006246529.2 XP_006246591.1 4 - 5 1295 71
          GenBank mRNA CB727458.1 - 2 - 3 260 71
          FQ210485.1 - 4 - 5 860 71
          FQ221576.1 - 4 - 5 819 71
          M73714.1 - 4 - 5 803 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002948.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Aldh3a2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          cellular aldehyde metabolic process
          sesquiterpenoid metabolic process
          central nervous system development
          peripheral nervous system development
          epidermis development
          phytol metabolic process
          formaldehyde metabolic process
          oxidation-reduction process
          3-chloroallyl aldehyde dehydrogenase activity
          aldehyde dehydrogenase (NAD) activity
          aldehyde dehydrogenase [NAD(P)+] activity
          long-chain-alcohol oxidase activity
          long-chain-aldehyde dehydrogenase activity
          medium-chain-aldehyde dehydrogenase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P032940 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P265807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123743 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P265807 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032940 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P265807 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P032940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P265807 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P265807 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700329750 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700322483 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2227 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38596 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53816 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700329750 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700322483 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10743359 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368365_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368365_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368365_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368365_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025953.rn.1 TC1000002948.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368365_at - -
          Rat Expression Set 230 1368365_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743359 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA996484_g_at - -
          Rat Genome U34 Set M73714_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA996484_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21125182 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530151 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376460 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline