Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00582088_m1
          See other SHANK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Shank1
          Gene Name:
          SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1
          Gene Aliases:
          Shank1a, Spank1, Sstrip
          Chromosome Location:
          Chr.1: 100297157 - 100344377 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00582088_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Shank1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031751.2 NP_113939.2 6 - 7 881 95
          XM_008759414.1 XP_008757636.1 5 - 6 948 95
          XM_008759415.1 XP_008757637.1 5 - 6 948 95
          XM_008759416.1 XP_008757638.1 5 - 6 948 95
          XM_008759417.1 XP_008757639.1 5 - 6 948 95
          GenBank mRNA AF102855.2 - 5 - 6 793 95
          AF131951.1 - 5 - 6 802 95
          AF159046.1 - 6 - 7 881 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001445.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Shank1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          cytoskeletal anchoring at plasma membrane
          long-term memory
          associative learning
          adult behavior
          negative regulation of actin filament bundle assembly
          social behavior
          protein localization to synapse
          olfactory behavior
          habituation
          neuromuscular process controlling balance
          determination of affect
          righting reflex
          synapse maturation
          dendritic spine morphogenesis
          positive regulation of dendritic spine development
          vocalization behavior
          regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          protein binding
          protein C-terminus binding
          SH3 domain binding
          receptor signaling complex scaffold activity
          GKAP/Homer scaffold activity
          somatostatin receptor binding
          protein complex binding
          ionotropic glutamate receptor binding
          identical protein binding
          ankyrin repeat binding
          scaffold protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P102990 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P102996 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P059993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159201 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102996 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102990 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059993 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102990 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102996 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P102996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P102990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P059993 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P289284 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702121315 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702164808 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700500978 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33007 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99144 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67557 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22254 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702121315 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702164808 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700500978 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10706515 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378926_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368445_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387192_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396040_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396040_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371792_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371792_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368445_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378926_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387192_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387192_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387192_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368445_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368445_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396040_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396040_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011131.rn.1 TC0100001445.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011132.rn.1 TC0100001445.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387192_at - -
          Rat Expression Set 230 1368445_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387192_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368445_at - -
          Rat Expression Set 230 1396040_at - -
          Rat Expression Set 230 1396040_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706515 - -
          Rat Genome U34 Set AF102855_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22002999 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373188 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67812 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline