Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00582105_m1
          See other BCAM GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bcam
          Gene Name:
          basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group)
          Gene Aliases:
          Lu
          Chromosome Location:
          Chr.1: 80674463 - 80689122 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00582105_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bcam
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031752.2 NP_113940.1 8 - 9 1071 63
          GenBank mRNA AB035510.1 - 8 - 9 1068 63
          BC072479.1 - 8 - 9 1071 7104047 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004938.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bcam

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell adhesion
          cell-matrix adhesion
          laminin receptor activity
          laminin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P453055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108087 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P453055 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P453055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P453055 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P453055 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87587 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2040 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700858169 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719571 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10719561 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369949_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369949_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369949_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369949_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100039091.rn.1 TC0100004938.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369949_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369949_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719561 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851637_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21398855 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2039793 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_161710 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline