Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00582124_m1
          See other CEACAM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ceacam1
          Gene Name:
          carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (biliary glycoprotein)
          Gene Aliases:
          BGPR, Bgp, CD66a, Ccam1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 82327955 - 82344345 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00582124_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Ceacam1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033860.1 NP_001029032.1 4 - 5 1019 70
          NM_001033861.1 NP_001029033.1 4 - 5 1019 70
          NM_001033862.1 NP_001029034.1 4 - 5 1019 70
          NM_031755.2 NP_113943.1 4 - 5 1019 70
          GenBank mRNA AJ277104.1 - 4 - 5 981 70
          AJ277105.1 - 4 - 5 981 70
          BC061740.1 - 4 - 5 1005 5599117 70
          J04963.1 - 4 - 5 1026 70
          M92848.1 - 4 - 5 1019 70
          X71122.1 - 4 - 5 962 70
          X91137.1 - 4 - 5 981 70
          Z12019.1 - 4 - 5 982 70

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004996.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ceacam1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cytokine production
          cell adhesion
          homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
          signal transduction
          calcium-independent cell-cell adhesion via plasma membrane cell-adhesion molecules
          calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules
          negative regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of T cell proliferation
          negative regulation of T cell proliferation
          positive regulation of MAP kinase activity
          negative regulation by host of viral process
          positive regulation by host of viral process
          negative regulation by host of viral genome replication
          negative regulation of JNK cascade
          positive regulation of JNK cascade
          viral entry into host cell
          Peyer's patch development
          positive regulation of immunoglobulin secretion
          positive regulation of NFAT protein import into nucleus
          protein homotrimerization
          positive regulation of activation-induced cell death of T cells
          positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell activation
          positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation
          virus receptor activity
          protein kinase binding
          protein homodimerization activity
          virion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P538551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178299 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P538551 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P538551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P538551 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P538551 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38672 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48042 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10719847 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370371_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374620_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369854_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374620_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382975_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370371_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369854_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382975_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374620_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369854_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369854_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382975_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382975_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374620_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100039682.rn.1 TC0100004996.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370371_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369854_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1374620_at - -
          Rat Expression Set 230 1369854_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1374620_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370371_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1382975_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382975_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719847 - -
          Rat Genome U34 Set J04963_at - -
          Rat Genome U34 Set U23055cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA999006_at - -
          Rat Genome U34 Set J04963_at - -
          Rat Genome U34 Set U23055cds_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22196056 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362734 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60852 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline