Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00582195_m1
          See other CDKN1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdkn1b
          Gene Name:
          cyclin-dependent kinase inhibitor 1B
          Gene Aliases:
          CDKN4, Cdki1b, Kip1, P27KIP1, p27
          Chromosome Location:
          Chr.4: 168689046 - 168694159 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00582195_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdkn1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031762.3 NP_113950.2 3 - 4 680 93
          XM_006237539.2 XP_006237601.1 2 - 3 1133 93
          GenBank mRNA AY623024.1 - 2 - 3 1026 93
          AY623040.1 - 3 - 4 680 93
          D83792.1 - 2 - 3 966 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001929.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Endogenous Controls Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Endogenous Controls 1700 Inventoried Rat_Endogenous_Controls Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdkn1b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          response to hypoxia
          potassium ion transport
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          cell cycle arrest
          sensory perception of sound
          cell death
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          response to glucose
          positive regulation of cell death
          response to organic cyclic compound
          phosphorylation
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of microtubule polymerization
          response to estradiol
          negative regulation of kinase activity
          negative regulation of phosphorylation
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          response to amino acid
          response to peptide hormone
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of mitotic cell cycle
          response to cadmium ion
          autophagic cell death
          inner ear development
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          negative regulation of cellular component movement
          negative regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development
          cellular response to antibiotic
          cellular response to lithium ion
          cellular response to organic cyclic compound
          mitotic cell cycle arrest
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity
          protein binding
          cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process
          kinase activity
          protein phosphatase binding
          Hsp70 protein binding
          protein complex binding
          chaperone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167991 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11268 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11268 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P508264 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11268 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73911 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10859254 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369192_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373812_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369192_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373812_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369192_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369192_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373812_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373812_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400013925.rn.1 TC0400001929.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400013928.rn.1 TC0400001929.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400013927.rn.1 TC0400001929.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400013923.rn.1 TC0400001929.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369192_at - -
          Rat Expression Set 230 1373812_at - -
          Rat Expression Set 230 1369192_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373812_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859254 - -
          Rat Genome U34 Set D83792_at - -
          Rat Genome U34 Set AA944043_at - -
          Rat Genome U34 Set D83792_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22353027 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362533 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48843 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline