Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00582480_m1
          See other UGCG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ugcg
          Gene Name:
          UDP-glucose ceramide glucosyltransferase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 76386838 - 76419560 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00582480_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ugcg
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031795.2 NP_113983.1 8 - 9 1025 93
          GenBank mRNA AF047707.1 - 8 - 9 1087 93
          AJ224156.1 - 8 - 9 1011 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000733.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ugcg

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glucosylceramide biosynthetic process
          ceramide glucosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P172604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83254 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P172604 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P172604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P172604 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P172604 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P208275 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700530164 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701912777 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39452 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32180 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74388 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700530164 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701912777 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10869253 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387975_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387975_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387975_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387975_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004862.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004857.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004860.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004864.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004859.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004855.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004856.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004854.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004861.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004863.rn.1 TC0500000733.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387975_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387975_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869253 - -
          Rat Genome U34 Set AF047707_at - -
          Rat Genome U34 Set AJ224156_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF047707_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI138034_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231479_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI175580_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22182151 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376594 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline