Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00582729_m1
          See other NCOA2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ncoa2
          Gene Name:
          nuclear receptor coactivator 2
          Gene Aliases:
          Tif2
          Chromosome Location:
          Chr.5: 5466204 - 5696545 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00582729_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Ncoa2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031822.1 NP_114010.1 3 - 4 359 82
          XM_006237744.2 XP_006237806.1 5 - 6 857 82
          XM_006237745.2 XP_006237807.1 5 - 6 460 82
          XM_006237747.2 XP_006237809.1 4 - 5 1549 82
          XM_008763516.1 XP_008761738.1 4 - 5 1742 82
          GenBank mRNA AF136943.1 - 3 - 4 359 82

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000053.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Androgen Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ncoa2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          histone modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          signal transduction
          male gonad development
          regulation of glucose metabolic process
          histone acetylation
          cerebellum development
          cellular response to hormone stimulus
          circadian regulation of gene expression
          locomotor rhythm
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of female receptivity
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of receptor activity
          positive regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway
          chromatin binding
          transcription coactivator activity
          histone acetyltransferase activity
          signal transducer activity
          receptor binding
          transcription factor binding
          ligand-dependent nuclear receptor binding
          PDZ domain binding
          estrogen receptor binding
          ligand-dependent nuclear receptor transcription coactivator activity
          thyroid hormone receptor coactivator activity
          protein complex binding
          progesterone receptor binding
          nuclear hormone receptor binding
          glucocorticoid receptor binding
          retinoic acid receptor binding
          retinoid X receptor binding
          thyroid hormone receptor binding
          protein dimerization activity
          DNA polymerase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141299 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12695 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12695 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12695 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700362011 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41908 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43117 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47991 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82933 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97095 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56537 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103303 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700362011 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867196 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867212 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867213 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867211 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10874975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10867192 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398100_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398100_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368937_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368937_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368937_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398100_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368937_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398100_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500000358.rn.1 TC0500000053.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368937_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368937_at - -
          Rat Expression Set 230 1398100_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398100_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867192 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946543_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946543_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21389942 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367018 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58903 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-djsrz:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline