Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00582832_m1
          See other FBN2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fbn2
          Gene Name:
          fibrillin 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 53068495 - 53272254 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00582832_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Fbn2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031826.1 NP_114014.1 33 - 34 4445 65
          GenBank mRNA AF135060.1 - 33 - 34 4445 65

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800001479.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fbn2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix structural protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          embryonic limb morphogenesis
          positive regulation of bone mineralization
          limb morphogenesis
          sequestering of TGFbeta in extracellular matrix
          positive regulation of osteoblast differentiation
          bone trabecula formation
          extracellular matrix structural constituent
          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P079379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98022 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P079379 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P079379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P079379 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P549942 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P928879 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P792012 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37526 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89583 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73794 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27803 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99532 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103244 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49836 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3305 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52520 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37942 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71745 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1054 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37876 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940545 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940545 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370037_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370037_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370037_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370037_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800010427.rn.1 TC1800001479.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800010426.rn.1 TC1800001479.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370037_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370037_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940545 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899236_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21848804 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351076 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52344 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline