Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583206_m1
          See other CNTNAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cntnap1
          Gene Name:
          contactin associated protein 1
          Gene Aliases:
          Caspr
          Chromosome Location:
          Chr.10: 89087992 - 89103615 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583206_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cntnap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_032061.2 NP_114450.1 20 - 21 3625 58
          XM_006247431.2 XP_006247493.1 20 - 21 3647 58
          XM_008768122.1 XP_008766344.1 20 - 21 3637 58
          XM_008768123.1 XP_008766345.1 20 - 21 3440 58
          XM_008768124.1 XP_008766346.1 19 - 20 3404 58
          GenBank mRNA AF000114.1 - 20 - 21 3613 58
          U87224.1 - 20 - 21 3625 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001654.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cntnap1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein localization to paranode region of axon
          cytoskeleton organization
          cell adhesion
          axo-dendritic transport
          neuronal action potential propagation
          paranodal junction assembly
          neuron projection development
          myelination
          neuron projection morphogenesis
          neuromuscular process controlling posture
          neuromuscular process controlling balance
          protein binding
          SH3 domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P377156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104863 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P377156 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P377156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P377156 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P377156 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702080080 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12455 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702080080 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10738313 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370185_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370185_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370185_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370185_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000014738.rn.1 TC1000001654.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370185_at - -
          Rat Expression Set 230 1370185_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10738313 - -
          Rat Genome U34 Set AF000114_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22099755 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63779 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline