Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583330_m1
          See other HMGA2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hmga2
          Gene Name:
          high mobility group AT-hook 2
          Gene Aliases:
          Hmgic
          Chromosome Location:
          Chr.7: 65159944 - 65275408 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583330_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hmga2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_032070.1 NP_114459.1 1 - 2 520 82
          GenBank mRNA U89695.1 - 1 - 2 520 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002843.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hmga2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          endodeoxyribonuclease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          DNA catabolic process, endonucleolytic
          epithelial to mesenchymal transition
          chondrocyte differentiation
          mesodermal-endodermal cell signaling
          base-excision repair
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          mitotic G2 DNA damage checkpoint
          signal transduction
          spermatogenesis
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          response to virus
          regulation of cell cycle process
          positive regulation of gene expression
          cell proliferation in forebrain
          pituitary gland development
          adrenal gland development
          chromosome breakage
          heterochromatin assembly
          negative regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway
          somatic stem cell population maintenance
          histone H2A-S139 phosphorylation
          senescence-associated heterochromatin focus assembly
          endodermal cell differentiation
          chondrocyte proliferation
          positive regulation of multicellular organism growth
          DNA damage response, detection of DNA damage
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation by host of viral transcription
          fat cell differentiation
          negative regulation of single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of JAK-STAT cascade
          mesodermal cell differentiation
          negative regulation of astrocyte differentiation
          mesenchymal cell differentiation
          stem cell differentiation
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          regulation of growth hormone secretion
          adipose tissue development
          fat pad development
          positive regulation of cell cycle arrest
          regulation of peptide hormone secretion
          oncogene-induced cell senescence
          regulation of stem cell population maintenance
          positive regulation of stem cell proliferation
          positive regulation of transcription regulatory region DNA binding
          positive regulation of cellular response to X-ray
          positive regulation of cellular senescence
          positive regulation of response to DNA damage stimulus
          negative regulation of double-strand break repair via nonhomologous end joining
          regulation of cellular response to drug
          regulatory region DNA binding
          transcription factor activity, transcription factor binding
          core promoter binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          AT DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase activity
          DNA-dependent protein kinase activity
          transcription factor binding
          DNA binding, bending
          enzyme binding
          nucleosomal DNA binding
          cAMP response element binding
          MH2 domain binding
          MH1 domain binding
          SMAD binding
          5'-deoxyribose-5-phosphate lyase activity
          C2H2 zinc finger domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P101361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P101361 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P101361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P101361 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P101361 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59346 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73761 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91659 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97439 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97784 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60749 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46994 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63384 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75540 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33584 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940546 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940546 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387635_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387635_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387635_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387635_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700022071.rn.1 TC0700002843.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700022072.rn.1 TC0700002843.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387635_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387635_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940546 - -
          Rat Genome U34 Set U89695_at - -
          Rat Genome U34 Set U89695_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21275612 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349839 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68775 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline