Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583353_m1
          See other SYNJ2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Synj2
          Gene Name:
          synaptojanin 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 46835922 - 46932544 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583353_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Synj2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001113371.1 NP_001106842.1 4 - 5 791 72
          NM_001113372.1 NP_001106843.1 4 - 5 791 72
          NM_032071.2 NP_114460.1 4 - 5 846 72
          GenBank mRNA AY034050.1 - 4 - 5 791 72
          AY034051.1 - 4 - 5 791 72
          U90312.1 - 4 - 5 846 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000484.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Synj2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          brain development
          dephosphorylation
          inositol phosphate dephosphorylation
          phosphatidylinositol dephosphorylation
          intracellular distribution of mitochondria
          nucleotide binding
          nucleic acid binding
          RNA binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 5-phosphatase activity
          inositol-polyphosphate 5-phosphatase activity
          protein binding
          SH3 domain binding
          PDZ domain binding
          phosphoric ester hydrolase activity
          phosphatidylinositol monophosphate phosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P753215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121845 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P753215 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P753215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P753215 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P753215 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36884 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16041 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81382 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25870 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702832 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702833 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10702829 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368971_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368971_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368971_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368971_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100002909.rn.1 TC0100000484.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368971_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368971_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702829 - -
          Rat Genome U34 Set U90312_at - -
          Rat Genome U34 Set U90312_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21466445 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358087 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49138 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline