Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583484_m1
          See other KCNIP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kcnip3
          Gene Name:
          Kv channel interacting protein 3, calsenilin
          Gene Aliases:
          Csen, Dream, rKChIP3
          Chromosome Location:
          Chr.3: 120023062 - 120087157 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583484_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Kcnip3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_032462.2 NP_115851.1 2 - 3 198 87
          GenBank mRNA AB043892.1 - 1 - 2 177 87
          AF297118.1 - 2 - 3 200 87

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300004107.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kcnip3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          intracellular protein transport
          apoptotic process
          sensory perception of pain
          regulation of neuron apoptotic process
          response to pain
          behavioral response to pain
          potassium ion transmembrane transport
          protein localization to plasma membrane
          regulation of potassium ion transmembrane transport
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          voltage-gated ion channel activity
          potassium channel activity
          calcium ion binding
          protein binding
          protein C-terminus binding
          potassium channel regulator activity
          sequence-specific DNA binding
          ion channel binding
          calcium-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P231583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51746 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P231583 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P231583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P231583 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P231583 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702019550 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55118 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45717 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28538 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72484 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67688 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702019550 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10849655 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387421_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387421_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387421_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387421_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031950.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031940.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031938.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031944.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031951.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031939.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031945.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031946.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300031941.rn.1 TC0300004107.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387421_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387421_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849655 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA965272_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22067009 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370370 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58003 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline