Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583815_m1
          See other ATP7A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atp7a
          Gene Name:
          ATPase, Cu++ transporting, alpha polypeptide
          Gene Aliases:
          Mnk
          Chromosome Location:
          Chr.X: 77076087 - 77193644 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583815_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Atp7a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_052803.2 NP_434690.1 5 - 6 1704 59
          XM_006256995.2 XP_006257057.1 6 - 7 1871 59
          XM_006256997.2 XP_006257059.1 6 - 7 1868 59
          XM_008773334.1 XP_008771556.1 6 - 7 1812 59
          GenBank mRNA L28172.1 - 2 - 3 226 59
          U59245.1 - 5 - 6 1709 59

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00000713.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atp7a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel development
          in utero embryonic development
          release of cytochrome c from mitochondria
          blood vessel remodeling
          regulation of oxidative phosphorylation
          tryptophan metabolic process
          tyrosine metabolic process
          catecholamine metabolic process
          copper ion transport
          cellular copper ion homeostasis
          mitochondrion organization
          lactation
          locomotory behavior
          response to iron(III) ion
          response to zinc ion
          detoxification of copper ion
          regulation of gene expression
          copper ion import
          plasma membrane copper ion transport
          peptidyl-lysine modification
          removal of superoxide radicals
          cerebellar Purkinje cell differentiation
          pyramidal neuron development
          central nervous system neuron development
          metal ion transport
          extracellular matrix organization
          collagen fibril organization
          hair follicle morphogenesis
          hindlimb morphogenesis
          T-helper cell differentiation
          epinephrine metabolic process
          norepinephrine metabolic process
          dopamine metabolic process
          norepinephrine biosynthetic process
          serotonin metabolic process
          positive regulation of catalytic activity
          negative regulation of catalytic activity
          pigmentation
          negative regulation of neuron apoptotic process
          skin development
          ATP metabolic process
          response to copper ion
          elastic fiber assembly
          lung alveolus development
          neuron projection morphogenesis
          dendrite morphogenesis
          cartilage development
          positive regulation of oxidoreductase activity
          elastin biosynthetic process
          copper ion export
          molecular_function
          copper-exporting ATPase activity
          copper ion transmembrane transporter activity
          copper ion binding
          ATP binding
          superoxide dismutase copper chaperone activity
          copper-dependent protein binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13245 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12743 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12743 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P520265 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94459 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92413 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29978 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21501 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56731 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934596 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934598 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934597 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934605 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934604 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934600 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934599 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934602 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934601 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10934585 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369342_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369342_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369342_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369342_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00004510.rn.1 TC0X00000713.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369342_at - -
          Rat Expression Set 230 1369342_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934585 - -
          Rat Genome U34 Set U59245_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22013353 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349553 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53897 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline