Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583853_m1
          See other CDO1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdo1
          Gene Name:
          cysteine dioxygenase type 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 40702027 - 40716902 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583853_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdo1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_052809.1 NP_434696.1 2 - 3 436 89
          XM_006254698.2 XP_006254760.1 2 - 3 661 89
          GenBank mRNA FQ218376.1 - 1 - 2 73 89
          FQ219282.1 - 1 - 2 73 89
          M35266.1 - 2 - 3 436 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800001393.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdo1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cysteine metabolic process
          lactation
          response to organonitrogen compound
          L-cysteine catabolic process
          response to glucagon
          taurine biosynthetic process
          response to amino acid
          response to ethanol
          L-cysteine metabolic process
          response to glucocorticoid
          response to cAMP
          oxidation-reduction process
          ferrous iron binding
          cysteine dioxygenase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P165870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167950 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P165870 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P165870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P165870 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P165870 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700530120 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88741 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64827 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56519 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700530120 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804401 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804399 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804398 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804400 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804397 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10804396 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367755_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367755_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367755_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367755_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800009987.rn.1 TC1800001393.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367755_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367755_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804396 - -
          Rat Genome U34 Set E03229cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA942685_at - -
          Rat Genome U34 Set E03229cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA942685_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21112438 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364108 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60032 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline