Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583900_m1
          See other SLC5A5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc5a5
          Gene Name:
          solute carrier family 5 (sodium/iodide cotransporter), member 5
          Gene Aliases:
          Nis
          Chromosome Location:
          Chr.16: 20297414 - 20307401 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583900_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc5a5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_052983.2 NP_443215.2 14 - 15 1835 135
          GenBank mRNA U60282.1 - 14 - 15 1860 135

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000279.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc5a5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          thyroid hormone generation
          sodium ion transport
          anion transport
          iodide transport
          sodium ion transmembrane transport
          cellular response to cAMP
          cellular response to gonadotropin stimulus
          anion transmembrane transport
          sodium:iodide symporter activity
          iodide transmembrane transporter activity
          symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P115192 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87127 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P115192 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080233 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080233 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P115192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P115192 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P115192 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103563 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78920 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787415 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787413 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787403 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787404 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787406 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787402 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787408 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787405 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787407 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10787401 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369020_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369020_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369020_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369020_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600002765.rn.1 TC1600000279.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600002766.rn.1 TC1600000279.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369020_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369020_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787401 - -
          Rat Genome U34 Set U60282_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20820028 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348860 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68858 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline