Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583975_m1
          See other PKM GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pkm
          Gene Name:
          pyruvate kinase, muscle
          Gene Aliases:
          PKM12, Pk3, Pkm2
          Chromosome Location:
          Chr.8: 64480944 - 64502954 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583975_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Pkm
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053297.2 NP_445749.1 8 - 9 1224 76
          XM_006243187.2 XP_006243249.1 8 - 9 1454 76
          XM_006243190.2 XP_006243252.1 9 - 10 1526 76
          GenBank mRNA FQ223721.1 - 8 - 9 1232 76
          FQ224316.1 - 5 - 6 882 76
          X15800.1 - 8 - 9 1226 76

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000845.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pkm

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          liver development
          glucose metabolic process
          glycolytic process
          ATP biosynthetic process
          response to nutrient
          response to gravity
          response to organic substance
          programmed cell death
          response to muscle inactivity
          phosphorylation
          organ regeneration
          response to insulin
          pyruvate biosynthetic process
          skeletal muscle tissue regeneration
          magnesium ion binding
          pyruvate kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          MHC class II protein complex binding
          potassium ion binding
          ADP binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P094503 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P025351 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P024077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138085 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P025351 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P024077 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P094503 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P024077 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P094503 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P025351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P024077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P094503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P025351 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12756 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90444 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63380 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910560 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10789275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10832677 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369931_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369931_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369931_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369931_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005933.rn.1 TC0800000845.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005934.rn.1 TC0800000845.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369931_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369931_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832677 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818951_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998722_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20992761 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366452 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52766 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-snt5b:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline