Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00584062_m1
          See other NR0B1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nr0b1
          Gene Name:
          nuclear receptor subfamily 0, group B, member 1
          Gene Aliases:
          Ahch, DAX-1
          Chromosome Location:
          Chr.X: 54734385 - 54738513 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00584062_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nr0b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053317.1 NP_445769.1 1 - 2 1188 98
          GenBank mRNA X99470.1 - 1 - 2 1188 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00000481.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Nuclear Receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nr0b1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor DNA-binding transcription factor zinc finger transcription factor gene-specific transcriptional regulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          steroid biosynthetic process
          spermatogenesis
          sex determination
          protein localization
          gonad development
          male gonad development
          response to organic substance
          cell differentiation
          male sex determination
          adrenal gland development
          intracellular receptor signaling pathway
          negative regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway
          Leydig cell differentiation
          response to immobilization stress
          steroid hormone mediated signaling pathway
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          response to peptide hormone
          negative regulation of cell differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of steroid biosynthetic process
          Sertoli cell differentiation
          DNA binding
          double-stranded DNA binding
          steroid hormone receptor activity
          transcription corepressor activity
          RNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          transcription factor binding
          protein domain specific binding
          DNA hairpin binding
          steroid hormone receptor binding
          protein homodimerization activity
          sequence-specific DNA binding
          AF-2 domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P472776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429315 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P472776 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P472776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P472776 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P472776 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57227 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10933924 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369478_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369478_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369478_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369478_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003167.rn.1 TC0X00000481.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003166.rn.1 TC0X00000481.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003168.rn.1 TC0X00000481.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369478_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369478_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10933924 - -
          Rat Genome U34 Set X99470_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21873913 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349472 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62731 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline