Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00584308_m1
          See other NDE1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nde1
          Gene Name:
          nudE neurodevelopment protein 1
          Gene Aliases:
          Nude
          Chromosome Location:
          Chr.10: 860513 - 904595 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00584308_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nde1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053347.1 NP_445799.1 4 - 5 521 62
          XM_006245849.2 XP_006245911.1 5 - 6 638 62
          XM_006245850.2 XP_006245912.1 6 - 7 670 62
          XM_006245851.1 XP_006245913.1 5 - 6 638 62
          XM_008767443.1 XP_008765665.1 6 - 7 691 62
          XM_008767444.1 XP_008765666.1 6 - 7 691 62
          XM_008767445.1 XP_008765667.1 6 - 7 691 62
          GenBank mRNA AF240463.1 - 4 - 5 521 62
          BC081759.1 - 4 - 5 533 7190483 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004390.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nde1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          establishment of mitotic spindle orientation
          neuron migration
          microtubule nucleation
          chromosome segregation
          mitotic centrosome separation
          neuroblast proliferation
          cell migration
          cerebral cortex development
          forebrain development
          microtubule organizing center organization
          vesicle transport along microtubule
          centrosome duplication
          cell division
          establishment of chromosome localization
          centrosome localization
          protein binding
          microtubule binding
          protein domain specific binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P068698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63495 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P068698 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P068698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P068698 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P739322 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87189 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42915 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10740309 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398809_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398809_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398809_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398809_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000041088.rn.1 TC1000004390.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000041089.rn.1 TC1000004390.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398809_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398809_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740309 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045244_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178682_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22208595 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368871 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51313 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline