Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00584515_m1
          See other SLC34A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc34a2
          Gene Name:
          solute carrier family 34 (type II sodium/phosphate cotransporter), member 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 60256757 - 60276605 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00584515_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc34a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053380.2 NP_445832.1 6 - 7 661 61
          XM_006251032.2 XP_006251094.1 6 - 7 750 61
          GenBank mRNA AF157026.1 - 5 - 6 650 61
          BC070898.1 - 6 - 7 661 7099656 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001885.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc34a2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          phosphate ion transport
          aging
          response to fructose
          cellular phosphate ion homeostasis
          response to estradiol
          phosphate ion transmembrane transport
          sodium ion transmembrane transport
          response to estrogen
          sodium-dependent phosphate transport
          sodium:phosphate symporter activity
          sodium-dependent phosphate transmembrane transporter activity
          protein domain specific binding
          sodium ion binding
          phosphate ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P113088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95759 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P113088 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P113088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P113088 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P113088 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P522580 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701093504 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701851068 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79137 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99415 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701851068 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701093504 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777050 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777049 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777051 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10777037 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368168_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368168_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368168_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368168_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400013579.rn.1 TC1400001885.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368168_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368168_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777037 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234295_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21018836 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376422 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline