Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00584613_m1
          See other POMT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pomt1
          Gene Name:
          protein-O-mannosyltransferase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 11253424 - 11271873 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00584613_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pomt1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053406.2 NP_445858.1 17 - 18 1855 76
          XM_006234001.2 XP_006234063.1 17 - 18 2457 76
          XM_008761776.1 XP_008759998.1 15 - 16 1565 76
          GenBank mRNA AF192388.1 - 17 - 18 1828 76
          BC070912.1 - 17 - 18 1825 7104668 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000251.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pomt1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          extracellular matrix organization
          protein O-linked mannosylation
          dolichyl-phosphate-mannose-protein mannosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1012226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66688 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1012226 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1012226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1012226 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1012226 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103714 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57265 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835546 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835545 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10835530 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368267_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374312_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368267_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374312_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368267_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368267_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002789.rn.1 TC0300000251.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300002785.rn.1 TC0300000251.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368267_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368267_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835530 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072418_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20818408 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355718 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70145 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0