Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00584772_m1
          See other CCS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccs
          Gene Name:
          copper chaperone for superoxide dismutase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 220075251 - 220096319 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00584772_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccs
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053425.1 NP_445877.1 2 - 3 162 70
          GenBank mRNA AF255305.1 - 2 - 3 162 70
          BC158586.1 - 2 - 3 122 9099085 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007088.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccs

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          removal of superoxide radicals
          metal ion transport
          positive regulation of catalytic activity
          oxidation-reduction process
          superoxide dismutase activity
          copper ion binding
          zinc ion binding
          superoxide dismutase copper chaperone activity
          enzyme binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P762618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81675 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P762618 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P762618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P762618 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P762618 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700296717 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51605 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12302 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700296717 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10727649 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387038_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387038_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387038_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387038_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100056489.rn.1 TC0100007088.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387038_at - -
          Rat Expression Set 230 1387038_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727649 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236840_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21336359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349826 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69621 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline