Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585021_m1
          See other PPP1R9B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp1r9b
          Gene Name:
          protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B
          Gene Aliases:
          Neb2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 82800704 - 82816735 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585021_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppp1r9b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053474.1 NP_445926.1 5 - 6 2240 56
          XM_008768126.1 XP_008766348.1 4 - 5 1748 56
          GenBank mRNA AF016252.1 - 5 - 6 2240 56
          BC160878.1 - 5 - 6 1922 7376917 56

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ppp1r9b

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of protein phosphorylation
          actin filament organization
          dendrite development
          cell migration
          calcium-mediated signaling
          negative regulation of cell growth
          regulation of cell proliferation
          filopodium assembly
          modulation of synaptic transmission
          cellular response to morphine
          regulation of opioid receptor signaling pathway
          actin binding
          protein binding
          protein phosphatase 1 binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P558636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P008216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159755 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008216 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P558636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P558636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P558636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P008216 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P137623 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P558636 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700293541 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52448 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69133 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41361 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700293541 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10737587 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387143_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387143_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387143_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387143_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387143_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387143_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737587 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236130_at - -
          Rat Genome U34 Set AF016252_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963190_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372298 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69449 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline