Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585056_m1
          See other MLYCD GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mlycd
          Gene Name:
          malonyl-CoA decarboxylase
          Gene Aliases:
          Mcd
          Chromosome Location:
          Chr.19: 52032950 - 52048773 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585056_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mlycd
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053477.1 NP_445929.1 4 - 5 950 76
          GenBank mRNA AF304865.1 - 4 - 5 950 76
          AJ007704.1 - 4 - 5 950 76
          BC061845.1 - 4 - 5 953 5621015 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000706.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mlycd

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to ischemia
          acetyl-CoA biosynthetic process
          fatty acid biosynthetic process
          regulation of glucose metabolic process
          fatty acid oxidation
          regulation of fatty acid beta-oxidation
          regulation of fatty acid oxidation
          positive regulation of fatty acid oxidation
          malonyl-CoA catabolic process
          receptor binding
          malonyl-CoA decarboxylase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P059545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116755 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059545 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P059545 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P557199 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700484639 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51018 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3982 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700484639 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808296 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367638_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367638_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367638_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367638_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900005835.rn.1 TC1900000706.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900005834.rn.1 TC1900000706.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367638_at - -
          Rat Expression Set 230 1367638_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808296 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232703_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21752444 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357689 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57624 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline