Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585096_m1
          See other POLA2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pola2
          Gene Name:
          polymerase (DNA directed), alpha 2, accessory subunit
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 221297417 - 221321459 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585096_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pola2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053480.2 NP_445932.2 5 - 6 591 67
          GenBank mRNA AJ011606.1 - 2 - 3 145 67
          AJ245648.1 - 5 - 6 460 67
          BC097300.1 - 5 - 6 591 7457570 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007147.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pola2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-directed DNA polymerase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          DNA replication
          DNA replication initiation
          DNA biosynthetic process
          DNA binding
          DNA-directed DNA polymerase activity
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137492 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12819 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12819 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12819 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2635 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67244 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58222 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728069 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728068 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728080 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728076 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728061 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728077 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728067 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728081 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728078 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728075 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728079 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10728060 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387795_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387795_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387795_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387795_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057305.rn.1 TC0100007147.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387795_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387795_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728060 - -
          Rat Genome U34 Set AJ011606_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22289404 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357198 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64165 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline