Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585284_m1
          See other TEKT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tekt1
          Gene Name:
          tektin 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 58895689 - 58924098 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585284_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tekt1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053508.2 NP_445960.1 6 - 7 929 90
          GenBank mRNA AJ306427.1 - 5 - 6 858 90
          BC078773.1 - 6 - 7 929 7133616 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003177.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tekt1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor microtubule binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173495 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12828 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12828 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12828 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60987 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92709 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19543 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10744700 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368250_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368250_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368250_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368250_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000028650.rn.1 TC1000003177.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368250_at - -
          Rat Expression Set 230 1368250_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744700 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21541572 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369351 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54592 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline