Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585310_m1
          See other LIN7A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lin7a
          Gene Name:
          lin-7 homolog a (C. elegans)
          Gene Aliases:
          Veli1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 49429613 - 49627835 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585310_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lin7a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053514.1 NP_445966.1 446 86
          XM_006241305.2 XP_006241367.1 3 - 4 349 86
          GenBank mRNA AF090135.1 - 446 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700000647.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lin7a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cell junction protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          neurotransmitter secretion
          asymmetric protein localization
          protein transport
          maintenance of epithelial cell apical/basal polarity
          synaptic vesicle transport
          inner ear development
          protein localization to basolateral plasma membrane
          PDZ domain binding
          L27 domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P073614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125321 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073614 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P073614 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P123543 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83742 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34417 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10742 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83944 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65403 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68080 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94489 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10895303 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370108_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370108_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370108_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370108_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700005153.rn.1 TC0700000647.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700005154.rn.1 TC0700000647.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370108_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370108_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895303 - -
          Rat Genome U34 Set AF090134_at - -
          Rat Genome U34 Set AF090135_at - -
          Rat Genome U34 Set AF090134_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22202039 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350398 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69280 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline