Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585343_m1
          See other LYST GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lyst
          Gene Name:
          lysosomal trafficking regulator
          Gene Aliases:
          Beige
          Chromosome Location:
          Chr.17: 90323055 - 90522091 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585343_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lyst
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053518.1 NP_445970.1 39 - 40 10102 67
          GenBank mRNA AB020019.1 - 39 - 40 10102 67
          FQ223510.1 - 2862 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700002371.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lyst

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neutrophil mediated immunity
          T cell mediated immunity
          phospholipid metabolic process
          microtubule-based process
          lysosome organization
          blood coagulation
          leukocyte chemotaxis
          melanosome organization
          endosome to lysosome transport via multivesicular body sorting pathway
          positive regulation of natural killer cell activation
          secretion of lysosomal enzymes
          mast cell secretory granule organization
          natural killer cell mediated cytotoxicity
          response to drug
          defense response to bacterium
          defense response to protozoan
          pigmentation
          pigment granule organization
          defense response to virus
          phospholipid homeostasis
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P397851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126570 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P397851 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P397851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P397851 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P397851 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31910 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103610 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52294 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54894 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9866 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67423 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 134 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103763 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28865 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77618 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17995 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10798964 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369325_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369325_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369325_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369325_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700015894.rn.1 TC1700002371.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700015895.rn.1 TC1700002371.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369325_at - -
          Rat Expression Set 230 1369325_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798964 - -
          Rat Genome U34 Set AB020019_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21377201 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline