Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585380_m1
          See other NOX4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nox4
          Gene Name:
          NADPH oxidase 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 150796360 - 150976186 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585380_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nox4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053524.1 NP_445976.1 12 - 13 1185 96
          XM_008759640.1 XP_008757862.1 12 - 13 1103 96
          XM_008759641.1 XP_008757863.1 12 - 13 1102 96
          XM_008759642.1 XP_008757864.1 11 - 12 1075 96
          XM_008759643.1 XP_008757865.1 14 - 15 1443 96
          GenBank mRNA AB044086.1 - 12 - 13 1153 96
          AY027527.1 - 12 - 13 1185 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001968.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nox4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis
          response to hypoxia
          superoxide metabolic process
          aging
          cell aging
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          superoxide anion generation
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of MAP kinase activity
          bone resorption
          homocysteine metabolic process
          positive regulation of stress fiber assembly
          positive regulation of protein kinase B signaling
          cardiac muscle cell differentiation
          oxidation-reduction process
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to cAMP
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to gamma radiation
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of DNA biosynthetic process
          protein binding
          NAD(P)H oxidase activity
          superoxide-generating NADPH oxidase activity
          oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, oxygen as acceptor
          modified amino acid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P154040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127214 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P154040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P154040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P154040 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P154040 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1397 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65215 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90681 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39473 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98506 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92416 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86678 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85100 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29835 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75111 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14075 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46138 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10708485 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368543_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368543_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368543_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368543_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100015347.rn.1 TC0100001968.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368543_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368543_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708485 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892258_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21346566 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369376 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60049 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline