Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585401_m1
          See other DDX52 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ddx52
          Gene Name:
          DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 52
          Gene Aliases:
          Rok1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 71253667 - 71276397 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585401_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ddx52
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053525.1 NP_445977.1 2 - 3 290 81
          GenBank mRNA AB055628.1 - 2 - 3 290 81
          BC089107.1 - 2 - 3 292 7310368 81
          EF121975.1 - 2 - 3 284 81
          EF121976.1 - 2 - 3 284 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004360.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ddx52

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          rRNA processing
          RNA helicase activity
          ATP binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P143067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117700 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P143067 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P143067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P143067 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12837 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71599 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75120 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10736917 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368588_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368588_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368588_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368588_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040470.rn.1 TC1000004360.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368588_at - -
          Rat Expression Set 230 1368588_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736917 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030825_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22086106 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374434 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59414 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline