Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585598_m1
          See other VAMP5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vamp5
          Gene Name:
          vesicle-associated membrane protein 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 100231561 - 100232560 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585598_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vamp5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053555.1 NP_446007.1 1 - 2 142 68
          GenBank mRNA AF054826.1 - 1 - 2 142 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003077.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vamp5

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          vesicle fusion
          neurotransmitter secretion
          skeletal muscle tissue development
          cell differentiation
          Golgi to plasma membrane protein transport
          SNARE binding
          SNAP receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P022615 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P022615 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P022615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P022615 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P170351 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700935883 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700935883 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10863215 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377989_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375737_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377989_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375737_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398840_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398840_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398840_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398840_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375737_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375737_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400021806.rn.1 TC0400003077.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400021807.rn.1 TC0400003077.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400021809.rn.1 TC0400003077.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375737_at - -
          Rat Expression Set 230 1375737_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398840_at - -
          Rat Expression Set 230 1398840_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377989_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377989_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863215 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859473_at - -
          Rat Genome U34 Set AF054826_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924748_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924748_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102799_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21157555 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349299 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58004 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline