Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00585790_m1
          See other CABIN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cabin1
          Gene Name:
          calcineurin binding protein 1
          Gene Aliases:
          Cain
          Chromosome Location:
          Chr.20: 13836032 - 13963003 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00585790_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cabin1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053575.2 NP_446027.2 28 - 29 4956 72
          GenBank mRNA AF061947.1 - 28 - 29 4962 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000460.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cabin1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator phosphatase inhibitor phosphatase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA replication-independent nucleosome assembly
          chromatin modification
          negative regulation of catalytic activity
          negative regulation of cell death
          protein phosphatase inhibitor activity
          protein domain specific binding
          protein phosphatase 2B binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P094362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136285 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P094362 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P094362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P094362 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P712777 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701190248 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64663 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95124 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104729 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92762 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74510 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4317 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21761 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30172 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25779 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701190248 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832546 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832545 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10832511 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370368_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370368_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370368_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370368_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000004536.rn.1 TC2000000460.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370368_at - -
          Rat Expression Set 230 1370368_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832511 - -
          Rat Genome U34 Set AF061947_at - -
          Rat Genome U34 Set AF061947_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20778381 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351949 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62370 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline