Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00586020_m1
          See other KCNJ13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kcnj13
          Gene Name:
          potassium channel, inwardly rectifying subfamily J, member 13
          Gene Aliases:
          Kir7.1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 94486719 - 94495333 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00586020_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kcnj13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053608.2 NP_446060.1 2 - 3 579 105
          XM_008767301.1 XP_008765523.1 1 - 2 1914 105
          GenBank mRNA AJ006129.1 - 1 - 2 462 105

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Ion Channel 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kcnj13

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          potassium ion import
          regulation of ion transmembrane transport
          inward rectifier potassium channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P449938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137018 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P449938 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P449938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P449938 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P449938 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49128 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10929656 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369261_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369261_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369261_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369261_at - -
          Rat Expression Set 230 1369261_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369261_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929656 - -
          Rat Genome U34 Set AB013890_at - -
          Rat Genome U34 Set AB013890_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21028347 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368321 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57085 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline