Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00586224_m1
          See other EGR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Egr2
          Gene Name:
          early growth response 2
          Gene Aliases:
          Krox20
          Chromosome Location:
          Chr.20: 22454461 - 22460984 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00586224_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Egr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053633.1 NP_446085.1 1 - 2 512 67
          XM_008772857.1 XP_008771079.1 2 - 3 189 67
          GenBank mRNA AB032420.1 - 1 - 2 512 67
          D83508.1 - 1 - 2 423 67
          U78102.1 - 1 - 2 498 67

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the D83508.1, XM_008772857.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Egr2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein export from nucleus
          learning or memory
          rhythmic behavior
          motor neuron axon guidance
          Schwann cell differentiation
          protein sumoylation
          rhombomere 3 development
          facial nerve structural organization
          rhombomere 3 formation
          rhombomere 5 formation
          regulation of ossification
          response to insulin
          brain segmentation
          skeletal muscle cell differentiation
          myelination
          negative regulation of apoptotic process
          fat cell differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of neuronal synaptic plasticity
          cellular response to organic substance
          cellular response to cAMP
          cellular response to gonadotropin stimulus
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          transcription regulatory region DNA binding
          metal ion binding
          HMG box domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P473594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P473594 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P473594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P473594 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P473594 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54876 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10832802 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387306_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398266_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398266_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387306_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387306_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398266_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387306_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398266_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000011851.rn.1 TC2000001451.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000011852.rn.1 TC2000001451.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398266_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387306_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387306_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1398266_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832802 - -
          Rat Genome U34 Set U78102_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22295311 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370369 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58553 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline