Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00586257_m1
          See other STXBP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stxbp3
          Gene Name:
          syntaxin binding protein 3
          Gene Aliases:
          Munc18-c
          Chromosome Location:
          Chr.2: 211595763 - 211638756 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00586257_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stxbp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053637.2 NP_446089.1 17 - 18 1659 76
          GenBank mRNA AB046544.1 - 17 - 18 1660 76
          BC098660.1 - 17 - 18 1587 7386801 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004481.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Stxbp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          vesicle docking involved in exocytosis
          brain development
          glucose transport
          protein to membrane docking
          insulin secretion
          response to insulin
          neutrophil degranulation
          negative regulation of calcium ion-dependent exocytosis
          protein heterooligomerization
          platelet aggregation
          syntaxin-1 binding
          syntaxin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P774878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15885 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P774878 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P774878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P774878 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P774878 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59855 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23250 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826110 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826109 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10826097 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369414_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369414_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369414_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369414_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200031192.rn.1 TC0200004481.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369414_at - -
          Rat Expression Set 230 1369414_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826097 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22156101 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362177 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61762 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline