Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00586270_m1
          See other IDH3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Idh3a
          Gene Name:
          isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) alpha
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 59164601 - 59183899 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00586270_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Idh3a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053638.1 NP_446090.1 3 - 4 233 85
          GenBank mRNA AB047541.1 - 3 - 4 233 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000739.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Idh3a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          tricarboxylic acid cycle
          isocitrate metabolic process
          2-oxoglutarate metabolic process
          NADH metabolic process
          magnesium ion binding
          isocitrate dehydrogenase (NAD+) activity
          NAD binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P013491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61535 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P013491 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P013491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P013491 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12879 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70442 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33807 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910083 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910082 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910077 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910079 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910075 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910076 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910081 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910080 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910078 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910071 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367911_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367911_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367911_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367911_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800004878.rn.1 TC0800000739.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800004879.rn.1 TC0800000739.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367911_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367911_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910071 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957451_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859224_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22130692 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354708 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67117 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline