Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00586409_m1
          See other BCO1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bco1
          Gene Name:
          beta-carotene oxygenase 1
          Gene Aliases:
          Bcdo, Bcmo1
          Chromosome Location:
          Chr.19: 49637059 - 49673577 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00586409_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bco1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053648.3 NP_446100.2 5 - 6 728 122
          GenBank mRNA FQ219222.1 - 5 - 6 779 122

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000679.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bco1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          retinoid metabolic process
          retinol metabolic process
          oxidation-reduction process
          beta-carotene 15,15'-monooxygenase activity
          monooxygenase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P222122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177200 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P222122 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P222122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P222122 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P222122 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P474388 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 849 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23190 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24568 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808223 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369430_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369430_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369430_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369430_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900005649.rn.1 TC1900000679.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900005650.rn.1 TC1900000679.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369430_at - -
          Rat Expression Set 230 1369430_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808223 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22376636 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360882 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63594 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline