Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00586787_m1
          See other HDGF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hdgf
          Gene Name:
          hepatoma-derived growth factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 187275120 - 187284310 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00586787_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hdgf
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053707.2 NP_446159.1 3 - 4 577 82
          GenBank mRNA AF389348.1 - 3 - 4 306 82
          AF448810.1 - 3 - 4 306 82
          BC070943.1 - 3 - 4 577 7103046 82
          FQ231256.1 - 4 - 5 340 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001519.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hdgf

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          cellular process
          protein localization to nucleus
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          nucleotide binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II transcription corepressor activity
          transcription corepressor binding
          growth factor activity
          heparin binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P336429 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P009375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46084 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P336429 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P009375 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P009375 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P336429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P009375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P336429 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P336429 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103006 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816392 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816389 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816390 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816391 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816393 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816387 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367817_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367817_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367817_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367817_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009402.rn.1 TC0200001519.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367817_at - -
          Rat Expression Set 230 1367817_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816387 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170366_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI180266_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21641475 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358138 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66360 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline