Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00587082_m1
          See other CLEC4F GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clec4f
          Gene Name:
          C-type lectin domain family 4, member F
          Gene Aliases:
          Clecsf13, Kclr
          Chromosome Location:
          Chr.4: 115322300 - 115332021 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00587082_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clec4f
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053753.1 NP_446205.1 1 - 2 127 75
          GenBank mRNA BC098661.1 - 1 - 2 158 7384948 75
          J03734.1 - 1 - 2 118 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003187.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clec4f

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endocytosis
          NK T cell activation
          receptor activity
          galactose binding
          carbohydrate binding
          glycolipid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P599080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34102 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P599080 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P599080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P599080 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P599080 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701194460 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78403 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701194460 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10863573 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368755_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368755_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368755_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368755_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022660.rn.1 TC0400003187.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022661.rn.1 TC0400003187.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022662.rn.1 TC0400003187.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368755_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368755_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863573 - -
          Rat Genome U34 Set M55532_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21254244 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline