Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00587268_m1
          See other TRPV5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trpv5
          Gene Name:
          transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 5
          Gene Aliases:
          CaT2, Ecac1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 70947615 - 70974004 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00587268_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trpv5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053787.2 NP_446239.2 14 - 15 2041 91
          XM_006236376.2 XP_006236438.1 12 - 13 1617 91
          GenBank mRNA AB032019.1 - 14 - 15 2041 91
          AF209196.1 - 1992 91
          AY762624.1 - 13 - 14 1729 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002772.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Ion Channel 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trpv5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          calcium ion transport
          protein tetramerization
          calcium ion transport into cytosol
          calcium ion transmembrane transport
          calcium channel activity
          calmodulin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P143825 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P228928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175014 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P143825 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P228928 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P228928 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P143825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P228928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P143825 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P228928 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700527802 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66618 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35833 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 258 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700527802 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10862216 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370644_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398279_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370644_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398279_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370644_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398279_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370644_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398279_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400019786.rn.1 TC0400002772.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400019787.rn.1 TC0400002772.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398279_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370644_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398279_at - -
          Rat Expression Set 230 1370644_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862216 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20769285 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372151 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58133 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline