Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00587579_g1
          See other S100A8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          S100a8
          Gene Name:
          S100 calcium binding protein A8
          Gene Aliases:
          Mrp8
          Chromosome Location:
          Chr.2: 190073242 - 190074333 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00587579_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: S100a8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053822.2 NP_446274.2 1 - 2 160 91
          XM_006232565.2 XP_006232627.1 2 - 3 260 91
          GenBank mRNA L18891.1 - 1 - 2 166 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001622.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene S100a8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calmodulin-related

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          leukocyte migration involved in inflammatory response
          acute inflammatory response
          chronic inflammatory response
          positive regulation of peptide secretion
          autophagy
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          inflammatory response
          response to zinc ion
          neutrophil chemotaxis
          response to lipopolysaccharide
          wound healing
          innate immune response
          response to ethanol
          positive regulation of inflammatory response
          neutrophil aggregation
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          molecular_function
          calcium ion binding
          microtubule binding
          zinc ion binding
          antioxidant activity
          Toll-like receptor 4 binding
          arachidonic acid binding
          RAGE receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1055780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718295 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1055780 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1055780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1055780 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P674708 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1055780 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P674704 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700293002 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66783 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700293002 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10817071 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368494_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368494_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368494_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368494_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010891.rn.1 TC0200001622.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010892.rn.1 TC0200001622.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368494_at - -
          Rat Expression Set 230 1368494_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817071 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957003_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030647_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI043654_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21780452 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350690 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68068 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline