Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00587663_m1
          See other FOXJ1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Foxj1
          Gene Name:
          forkhead box J1
          Gene Aliases:
          Hfh-4, Hfh4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 105282090 - 105289396 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00587663_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Foxj1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053832.1 NP_446284.1 551 69
          GenBank mRNA L36388.1 - 551 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004160.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Foxj1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          central tolerance induction
          negative regulation of germinal center formation
          positive regulation of central B cell tolerance induction
          negative regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          humoral immune response
          spermatogenesis
          response to organic cyclic compound
          actin cytoskeleton organization
          regulation of epithelial cell differentiation
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          response to estradiol
          negative regulation of T cell differentiation in thymus
          establishment of apical/basal cell polarity
          metanephric part of ureteric bud development
          negative regulation of T cell proliferation
          cilium assembly
          negative regulation of interleukin-6 biosynthetic process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of B cell activation
          leukocyte migration
          cilium morphogenesis
          lung epithelium development
          left/right pattern formation
          cellular response to growth factor stimulus
          glomerular parietal epithelial cell development
          positive regulation of lung ciliated cell differentiation
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          molecular_function
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P457599 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P457599 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P457599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P457599 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P457599 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940553 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387386_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387386_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387386_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387386_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000037886.rn.1 TC1000004160.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000037884.rn.1 TC1000004160.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000037883.rn.1 TC1000004160.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387386_at - -
          Rat Expression Set 230 1387386_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940553 - -
          Rat Genome U34 Set L36388_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21805419 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline