Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00587681_m1
          See other AP2M1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ap2m1
          Gene Name:
          adaptor-related protein complex 2, mu 1 subunit
          Gene Aliases:
          Ap50, Clapm1, mu2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 84041184 - 84047542 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00587681_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ap2m1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053837.1 NP_446289.1 9 - 10 1128 66
          GenBank mRNA BC087724.1 - 1135 7320615 66
          FQ234012.1 - 4 - 5 390 66
          M23674.1 - 9 - 10 1128 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001939.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ap2m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          endocytosis
          vesicle-mediated transport
          negative regulation of protein localization to plasma membrane
          signal sequence binding
          protein binding
          lipid binding
          low-density lipoprotein particle receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P14179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122713 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P14179 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P14179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P14179 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P14179 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700523130 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84671 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700523130 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755449 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755453 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755456 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755452 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10755448 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398765_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398765_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398765_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398765_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012669.rn.1 TC1100001939.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398765_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398765_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755448 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012807_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21055043 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364100 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54329 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline